Få mere at vide
4-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]benzonitrile |
| CAS | 54978-50-6 |
| Molekylær formel | C14H8FNO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(4-Fluorobenzoyl)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8FNO/c15-13-7-5-12(6-8-13)14(17)11-3-1-10(9-16)2-4-11/h1-8H |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(C#N)C=C1)C2=CC=C(F)C=C2 |
| IUPAC navn | 4-(4-fluorobenzoyl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.22 |
| Formel vægt | 225.06 |