Få mere at vide
4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid |
| CAS | 5731-10-2 |
| Molekylær formel | C13H9FO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(F)cc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.21 |
| Formel vægt | 216.0587 |