Få mere at vide
4-(4-Fluorophenyl)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Fluorophenyl)aniline |
| CAS | 324-93-6 |
| Molekylær formel | C12H10FN |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10FN/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,14H2 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)c2ccc(F)cc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.21 |
| Formel vægt | 187.0797 |