Få mere at vide
4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-carbaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 30049077
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049077 25 mg
30052657 100 mg
30463276 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30049077 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0936.010025
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-carbaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carbaldehyde
CAS 147118-37-4
Analyt- eller komponentnavne 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carbaldehyde
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H18 F N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carbaldehyde, Methanesulfonamide, N-[4-(4-fluorophenyl)-5-formyl-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methylmethanesulfonamide, 4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methyl-N-methylsulfonylamino)-5-pyrimidinecarboxaldehyde, N-[4-(4-Fluorophenyl)-5-formyl-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C16H18FN3O3S/c1-10(2)14-13(9-21)15(11-5-7-12(17)8-6-11)19-16(18-14)20(3)24(4,22)23/h5-10H,1-4H3
SMIL CC(C)c1nc(nc(c1C=O)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C
IUPAC navn N-[4-(4-fluorophenyl)-5-formyl-6-propan-2-ylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 351.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 351.1053 g/mol