Få mere at vide
[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfinyl)-5-pyrimidinyl]-ethyl Ester-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfinyl)-5-pyrimidinyl)-ethyl Ester-d6 |
| CAS | 1189487-47-5 |
| Molekylær formel | C16 2H6 H13 F N2 O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19FN2O2S/c1-5-21-15-13(10(2)3)18-16(22(4)20)19-14(15)11-6-8-12(17)9-7-11/h6-10H,5H2,1-4H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(c1nc(nc(c1OCC)c2ccc(F)cc2)S(=O)C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 5-ethoxy-4-(4-fluorophenyl)-6-(1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-yl)-2-methylsulfinylpyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.43 |
| Formel vægt | 328.1528 |