Få mere at vide
4-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxymethyl-6-isopropyl-2-methylthiopyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxymethyl-6-isopropyl-2-methylthiopyrimidine |
| CAS | 895129-11-0 |
| Molekylær formel | C15 H17 F N2 O S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17FN2OS/c1-9(2)13-12(8-19)14(18-15(17-13)20-3)10-4-6-11(16)7-5-10/h4-7,9,19H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CSc1nc(C(C)C)c(CO)c(n1)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC navn | [4-(4-fluorophenyl)-2-methylsulfanyl-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.37 |
| Formel vægt | 292.1046 |