Få mere at vide
4-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxymethyl-6-isopropyl-2-methylsulfonylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxymethyl-6-isopropyl-2-methylsulfo |
| CAS | 849470-59-3 |
| Molekylær formel | C15 H17 F N2 O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17FN2O3S/c1-9(2)13-12(8-19)14(10-4-6-11(16)7-5-10)18-15(17-13)22(3,20)21/h4-7,9,19H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)c1nc(nc(c1CO)c2ccc(F)cc2)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | [4-(4-fluorophenyl)-2-methylsulfonyl-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.37 |
| Formel vægt | 324.0944 |