Få mere at vide
4-(4-Fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18FNO/c18-13-9-7-12(8-10-13)15-11-17(20)19-16-6-4-2-1-3-5-14(15)16/h7-11H,1-6H2,(H,19,20) |
| Formel vægt | 271.1372 |