Få mere at vide
4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutanansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9FO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14) |
| Formel vægt | 196.054 |