Få mere at vide
4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxypiperidin, 97%
Artikelnummer. 15430849
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430849 5 g 5g
15440849 250 mg 250mg
15420849 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63892.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 3888-65-1 | C11H14FNO | 195,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3888-65-1
Molekylær formel C11H14FNO
Molekylvægt (g/mol) 195.24
MDL nummer MFCD00023146
InChI nøgle QXWRXWPNHLIZBV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77497
IUPAC navn 4-(4-fluorphenyl)piperidin-4-ol
SMIL OC1(CCNCC1)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Mængde 5 g
Synonym 4-4-fluorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-fluorophenyl-4-piperidinol, 4-fluorophenyl-4-hydroxylpiperidinehydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol,4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4hydroxypiperidine, 4-hydroxy-4-4-fluorophenyl piperidine, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxy piperidine
Formel vægt 195.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof