Få mere at vide
4-(4-Fluorophenyl)-1,3-thiazole, TRC
Artikelnummer. 30406072
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406072 50 mg
30395386 100 mg
30398035 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406072 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF40257850MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 383145-29-7
Molekylær formel C9H6NFS
Molekylvægt (g/mol) 179.21
SMIL Fc1ccc(cc1)c2cscn2
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorophenyl)-1,3-thiazole
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6FNS/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-12-6-11-9/h1-6H
Formel vægt 179.0205
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.