Få mere at vide
4-(4-Fluorophenyl)-1,3-thiazole, TRC
Artikelnummer. 30395386
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395386 100 mg
30398035 10 mg
30406072 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF402578100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 383145-29-7
Molekylær formel C9H6NFS
Molekylvægt (g/mol) 179.21
SMIL Fc1ccc(cc1)c2cscn2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorophenyl)-1,3-thiazole
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6FNS/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-12-6-11-9/h1-6H
Formel vægt 179.0205