Få mere at vide
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12FN.ClH/c12-11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10;/h1-5,13H,6-8H2;1H |
| Formel vægt | 213.0721 |