Få mere at vide
4-(4-fluorbenzyl)piperidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410799
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410799 1 g 1g
15420799 5 g 5g
15430799 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63860.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 193357-52-7 | C12H17ClFN | 229.72 g/mol
Reaktant i syntesen af 4-(substitueret-benzyl)piperidiner og (± )-3-(substitueret-benzyl)pyrrolidiner. Det er et vigtigt og værdifuldt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant i syntesen af 4-(substitueret-benzyl)piperidiner og (± )-3-(substitueret-benzyl)pyrrolidiner. Det er et vigtigt og værdifuldt farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193357-52-7
Molekylær formel C12H17ClFN
Molekylvægt (g/mol) 229.72
MDL nummer MFCD03840140
InChI nøgle OJKWWANXBGLGQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, 4-4-fluorobenzyl piperidine hcl, 4-4-fluoro-benzyl-piperidine hydrochloride, 4-4'-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, piperidine, 4-4-fluorophenyl methyl-, hydrochloride, 4-4-fluorophenyl methyl piperidine hydrochloride, 4-4-fluorobenzyl piperidine hydrochloride salt, 4-4-fluorobenzyl piperidine hydrobromide, 4-4-fluorobenzyl piperidinehydrochloride, 4-4-fluorobenzyl-piperidine hydrochloride
PubChem CID 17039492
SMIL Cl.FC1=CC=C(CC2CCNCC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Mængde 1 g
IUPAC navn 4-[(4-fluorphenyl)methyl]piperidinhydrochlorid
Formel vægt 229.72
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof