Få mere at vide
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30406996
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30406996 50 g
1 options
Artikelnummer. 30406996 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF58847050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride
CAS 25519-78-2
Molekylær formel C12H15ClFNO
Mængde 50 g
Synonym (4-fluorophenyl)-4-piperidinylmethanone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-piperidylketone Hydrochloride, (4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone Hydrochloride, 4-(p-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride, 4-Fluorophenyl 4-piperidinyl Ketone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-Piperidinyl Ketone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H14FNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
SMIL Cl.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC navn (4-fluorofhenyl)-piperidin-4-ylmethanon; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 243.71
Formel vægt 243.0826