Få mere at vide
4-[[4-Fluoro-3-(1-piperazinylcarbonyl)phenyl]methyl]-1(2H)-phthalazinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(4-Fluoro-3-(1-piperazinylcarbonyl)phenyl)methyl]-1(2H)-phthalazinone |
| CAS | 763111-47-3 |
| Molekylær formel | C20 H19 F N4 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1(2H)-Phthalazinone, 4-[[4-fluoro-3-(1-piperazinylcarbonyl)phenyl]methyl]- (ACI), 4-[[4-Fluoro-3-(1-piperazinylcarbonyl)phenyl]methyl]-1(2H)-phthalazinone (ACI), Piperazine, 1-[5-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoyl]- (9CI), 4-(4-Fluoro-3-(piperazine-1-carbonyl)benzyl)phthalazin-1(2H)-one, 1-[5-[(3,4-Dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoyl]piperazine, 4-(4-Fluoro-3-(piperazine-1-carbonyl)benzyl)phthalazin-1(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19FN4O2/c21-17-6-5-13(11-16(17)20(27)25-9-7-22-8-10-25)12-18-14-3-1-2-4-15(14)19(26)24-23-18/h1-6,11,22H,7-10,12H2,(H,24,26) |
| SMIL | Fc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1C(=O)N4CCNCC4 |
| IUPAC navn | 4-[[4-fluoro-3-(piperazine-1-carbonyl)phenyl]methyl]-2H-phthalazin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.3889 |
| Formel vægt | 366.1492 |