Få mere at vide
4,4'-(Ethyne-1,2-Diyl)Dibenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-(Ethyne-1,2-Diyl)Dibenzoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10O4/c17-15(18)13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(19)20/h3-10H,(H,17,18)(H,19,20) |
| Formel vægt | 266.0579 |