missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(4-ethoxyphenylazo)-m-phenylendiamin, blanding af mono- og dihydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 10473351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10473351 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10473351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 409680100
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 74367-87-6 | C14H16N4O·xHCl | 256.3 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine, mixture of mono and dihydrochloride
Navn note 98%
CAS 74367-87-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 215°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H16N4O·xHCl
MDL nummer MFCD00042023
Mængde 10 g
Merck Index 12, 3796
Synonym ethoxazene hydrochloride, ethoxazene hcl, 4-4-ethoxyphenylazo-m-phenylenediamine monohydrochloride, etoxazene hydrochloride, ethoxy red, unii-5c90pjn6e5, ethoxazene hydrochloride usan, 4-4-ethoxyphenyl diazenyl benzene-1,3-diamine hydrochloride, 4-4-ethoxyphenylazo-1,3-phenylenediamine monohydrochloride, 1,3-benzenediamine, 4-4-ethoxyphenyl azo-, monohydrochloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Molekylvægt (g/mol) 256.3
Formel vægt 256.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine, mixture of mono and dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.