Få mere at vide
4,4'-Dithiobisbenzyl Alcohol, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dithiobisbenzyl Alcohol |
| CAS | 7748-20-1 |
| Molekylær formel | C14H14O2S2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4,4'-Dithiobisbenzenemethanol, 4,4'-Dithiodibenzyl Alcohol, 4,4'-Dithiobis[benzyl alcohol], Bis[4-(hydroxymethyl)phenyl] Disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O2S2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)17-18-14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8,15-16H,9-10H2 |
| SMIL | OCc1ccc(SSc2ccc(CO)cc2)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.39 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?