Få mere at vide
4,4'-Dithiobisbenzoic Acid, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dithiobisbenzoic Acid, Technical Grade |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18) |
| Formel vægt | 306.0021 |