missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4'-Dithiobisbenzoic Acid Dimethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30375727
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375727 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49421010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dithiobisbenzoic Acid Dimethyl Ester
CAS 35190-68-2
Molekylær formel C16H14O4S2
Mængde 10 g
Synonym 4,4'-Dithiodibenzoic Acid Dimethyl Ester, Bis(4-carbomethoxyphenyl) Disulfide
InChI formel InChI=1S/C16H14O4S2/c1-19-15(17)11-3-7-13(8-4-11)21-22-14-9-5-12(6-10-14)16(18)20-2/h3-10H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(SSc2ccc(cc2)C(=O)OC)cc1
Molekylvægt (g/mol) 334.41
Formel vægt 334.0334
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.