Få mere at vide
4,4'-Dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol), Mikromol™
Artikelnummer. 30052509
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052509 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052509 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1068.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,4'-Dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol)
CAS 6386-58-9
Analyt- eller komponentnavne 4,4'-Dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H42 O2 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenol, 4,4'-dithiobis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-, Phenol, 4,4'-dithiobis[2,6-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 4,4'-Dithiobis[2,6-di-tert-butylphenol], Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzene) disulfide, Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) disulfide, Bis(3,5-di-tert-butylphen-4-ol) disulfide, Bis(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl) disulfide, 4,4'-Dithio-bis(2,6-di-tert-butylphenol), Probucol Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C28H42O2S2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)31-32-18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16,29-30H,1-12H3
SMIL CC(C)(C)c1cc(SSc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)disulfanyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 474.76
Mængde 25 mg
Formel vægt 474.2626 g/mol