Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4, 4'-Dipyridyl |
| Smeltepunkt | 110.0°C to 114.0°C |
| Farve | Hvid til beige |
| Kogepunkt | 305.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C5H4N)-(C5H4N) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 23,2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4,4`-Dipyridyl, anhydrous
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.