Få mere at vide
4,4-Dipropylcyclohex-2-enone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Di-N-propylcyclohexenone |
| CAS | 60729-41-1 |
| Molekylær formel | C12 H20 O |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O/c1-3-7-12(8-4-2)9-5-11(13)6-10-12/h5,9H,3-4,6-8,10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC1(CCC)CCC(=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 4,4-dipropylcyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.29 |
| Formel vægt | 180.1514 |