Få mere at vide
4,4-Dimethylpentanal (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Dimethylpentanal |
| CAS | 926-36-3 |
| Molekylær formel | C7 H14 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Valeraldehyde, 4,4-dimethyl- (7CI,8CI), 4,4-Dimethylvaleraldehyde, γ,γ-Dimethylvaleraldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O/c1-7(2,3)5-4-6-8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)CCC=O |
| IUPAC navn | 4,4-dimethylpentanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.186 |
| Formel vægt | 114.104 |