Få mere at vide
4,4'-Dimethyldifenylamin, TRC
Artikelnummer. 30388522
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30388522 5 g
1 options
Artikelnummer. 30388522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4569255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethyldiphenylamine
CAS 620-93-9
Molekylær formel C14H15N
Mængde 5 g
Synonym 4-Methyl-N-(4-methylphenyl)benzenamine, 4,4'-Dimethyldiphenylamine
InChI formel InChI=1S/C14H15N/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15H,1-2H3
SMIL CC(C=C1)=CC=C1NC2=CC=C(C)C=C2
IUPAC navn di-p-tolylamin
Molekylvægt (g/mol) 197.28
Formel vægt 197.12