Få mere at vide
4,4-Dimethyldihydrofuran-2,3-dione, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Dimethyldihydrofuran-2,3-dione |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 128.0473 |