Få mere at vide
4,4-Dimethylcyclohexanone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455600
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455600 1 g 1g
15413327 250 mg 250mg
11465600 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455600 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25857.03
Request Bulk or Custom Format
4,4-dimethylcyclohexanon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4,4-dimethylcyclohexanon anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4255-62-3
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.199
MDL nummer MFCD00234965
InChI nøgle PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl cyclohexanone, 4,4-dimethyl-cyclohexan-1-one, 4,4-dimethycyclohexanone, 4.4-dimethylcyclohexanone, acmc-209jq8, 4,4-dimethyl-cyclohexanone, ksc494a0f, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanone
PubChem CID 138166
IUPAC navn 4,4-dimethylcyclohexan-1-on
SMIL CC1(CCC(=O)CC1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Dimethylcyclohexanone
Smeltepunkt 41°C to 43°C
Flammepunkt 62°C (144°F)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 126.2
Procent renhed 98%