Få mere at vide
4,4-Dimethylcyclohexanone, 97%
Artikelnummer. 13468628 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13468628 1 g Glasflaske 1g
13488628 250 mg Glass bottle 250mg
13478628 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13468628 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448810010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4255-62-3 | C8H14O | 126.199 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4255-62-3
InChI nøgle PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl cyclohexanone, 4,4-dimethyl-cyclohexan-1-one, 4,4-dimethycyclohexanone, 4.4-dimethylcyclohexanone, acmc-209jq8, 4,4-dimethyl-cyclohexanone, ksc494a0f, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanone
PubChem CID 138166
IUPAC navn 4,4-dimethylcyclohexan-1-on
SMIL CC1(CCC(=O)CC1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4-Dimethylcyclohexanone
Smeltepunkt 41°C to 43°C
Kogepunkt 73°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 62°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H14O
Lineær formel (CH3)2C6H8(=O)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Molekylvægt (g/mol) 126.2
Formel vægt 126.2
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4-Dimethylcyclohexanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.