Få mere at vide
4,4'-Dimethylbiphenyl, 99%
Artikelnummer. 11476097
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476097 25 g 25g
11456097 1 g 1g
11466097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25089.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 613-33-2 | C14H14 | 182,266 g/mol
4,4'-dimethylbiphenyl anvendes til fremstilling af biphenyl-4,4'-dicarboxylsyre, der fungerer som en monomer, der anvendes i syntesen af lineær langkædet polymer gennem polykondensationsreaktion. Det bruges til at fremstille 4-(4'-methylphenyl)benzaldehyd ved selektiv fotooxygeneringsreaktion under anvendelse af 9-phenyl-10-methylacridiniumperchlorat som katalysator under synlig lysbestråling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dimethylbiphenyl anvendes til fremstilling af biphenyl-4,4'-dicarboxylsyre, der fungerer som en monomer, der anvendes i syntesen af lineær langkædet polymer gennem polykondensationsreaktion. Det bruges til at forberede 4-(4′ -methylphenyl)benzaldehyd ved selektiv fotooxygeneringsreaktion under anvendelse af 9-phenyl-10-methylacridiniumperchlorat som katalysator under synlig lysbestråling.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-33-2
Molekylær formel C14H14
Molekylvægt (g/mol) 182.266
MDL nummer MFCD00008545
InChI nøgle RZTDESRVPFKCBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethylbiphenyl, 4,4'-bitolyl, 4,4'-dimethyldiphenyl, bi-p-tolyl, di-p-tolyl, p,p'-bitolyl, 4,4'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-ditolyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dimethyl, 4,4'-dimethyl-biphenyl
PubChem CID 11941
IUPAC navn 1-methyl-4-(4-methylphenyl)benzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethylbiphenyl
Smeltepunkt 118 °C til 122 °C
Kogepunkt 295 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1856053
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 182.27
Procent renhed 99%