Få mere at vide
4,4'-Dimethylbiphenyl, 99%
Beskrivelse
4,4'-dimethylbiphenyl anvendes til fremstilling af biphenyl-4,4'-dicarboxylsyre, der fungerer som en monomer, der anvendes i syntesen af lineær langkædet polymer gennem polykondensationsreaktion. Det bruges til at fremstille 4-(4'-methylphenyl)benzaldehyd ved selektiv fotooxygeneringsreaktion under anvendelse af 9-phenyl-10-methylacridiniumperchlorat som katalysator under synlig lysbestråling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,4′ -Dimethylbiphenyl anvendes til fremstilling af biphenyl-4,4'-dicarboxylsyre, der fungerer som en monomer, der anvendes i syntesen af lineær langkædet polymer gennem polykondensationsreaktion. Det bruges til at forberede 4-(4′ -methylphenyl)benzaldehyd ved selektiv fotooxygeneringsreaktion under anvendelse af 9-phenyl-10-methylacridiniumperchlorat som katalysator under synlig lysbestråling.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dimethylbiphenyl |
| Smeltepunkt | 118 °C til 122 °C |
| Kogepunkt | 295 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1856053 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 182.27 |
| Procent renhed | 99% |