Få mere at vide
4,4'-Dimethylbiphenyl, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10356370 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10356370 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10356370 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 116080010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4′-Dimethylbiphenyl
Navn note 97%
CAS 613-33-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117°C to 122°C
Farve White to Yellow
Kogepunkt 295°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C14H14
Lineær formel CH3C6H4C6H4CH3
MDL nummer MFCD00008545
Mængde 1 g
Beilstein 05, 610
Synonym 4,4'-dimethylbiphenyl, 4,4'-bitolyl, 4,4'-dimethyldiphenyl, bi-p-tolyl, di-p-tolyl, p,p'-bitolyl, 4,4'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-ditolyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dimethyl, 4,4'-dimethyl-biphenyl
InChI nøgle RZTDESRVPFKCBH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C
IUPAC navn 1-methyl-4-(4-methylphenyl)benzene
Molekylvægt (g/mol) 182.27
PubChem CID 11941
Formel vægt 182.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder