Få mere at vide
4-(4-dimethylaminophenylazo)benzoesyrenatriumsalt, indikatorkvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 291.28 |
| Grad | Indikator |