Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-Dimethylaminophenylazo) benzoesyre natriumsalt, 97%
Artikelnummer. 10695481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10695481 10 g Glasflaske 10g
10259383 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695481 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 408110100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 845-46-5 | C15H14N3NaO2 | 291,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 845-46-5
Molekylær formel C15H14N3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 291.27
MDL nummer MFCD00020350
InChI nøgle OSCKRHPYZNTEIO-UHFFFAOYSA-M
Synonym p-p-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, 4-4-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-4-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, p-p-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, 4-2-4-dimethylamino phenyl diazenyl-, sodium salt 1:1, sodium 4-4-dimethylaminophenylazo benzoate, 4-e-4-dimethylaminophenyl azo benzoic acid
PubChem CID 23674498
IUPAC navn natrium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoat
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 291.27
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver