Få mere at vide
4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulfonyl chloride, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 56512-49-3 |
| Molekylær formel | C14H14ClN3O2S |
| MDL nummer | MFCD00007444 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C=C1)(Cl)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.80 |
| Procent renhed | 98% |