Få mere at vide
4-{[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(methylimino)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-N,N-dimethylaniline Hydrochloride (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Basic Violet 1 |
| CAS | 603-47-4 |
| Molekylær formel | C24 H27 N3 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Aniline, p-[[p-(dimethylamino)phenyl][4-(methylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (8CI), Benzenamine, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(methylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Gentian Violet B, Methyl Violet 2BN200, Pentamethyl pararosaniline chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H |
| SMIL | Cl.CN=C1C=CC(=C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C)C=C1 |
| IUPAC navn | 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-(4-methyliminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-N,N-dimethylaniline;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.9522 |
| Formel vægt | 393.1971 |