Få mere at vide
4-[4-(Dimethylamino)-1-hydroxy-1-phenylbutyl]-3-(hydroxymethyl)-benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(Dimethylamino)-1-hydroxy-1-phenylbutyl]-3-(hydroxymethyl)-benzonitrile |
| CAS | 1187671-15-3 |
| Molekylær formel | C20H24N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2/c1-22(2)12-6-11-20(24,18-7-4-3-5-8-18)19-10-9-16(14-21)13-17(19)15-23/h3-5,7-10,13,23-24H,6,11-12,15H2,1-2H3 |
| SMIL | OC(C(C=CC(C#N)=C1)=C1CO)(C2=CC=CC=C2)CCCN(C)C |
| IUPAC navn | 4-(4-(dimethylamino)-1-hydroxy-1-phenylbutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.42 |
| Formel vægt | 324.18 |