Få mere at vide
4,4-Dimethyl Retinoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Dimethyl Retinoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32O2/c1-16(9-8-10-17(2)15-20(23)24)11-12-19-18(3)21(4,5)13-14-22(19,6)7/h8-12,15H,13-14H2,1-7H3,(H,23,24)/b10-8+,12-11+,16-9+,17-15+ |
| Formel vægt | 328.2402 |