Få mere at vide
4,4-Dimethyl-L-glutamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Dimethyl-L-glutamic Acid |
| CAS | 151139-88-7 |
| Molekylær formel | C7 H13 N O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO4/c1-7(2,6(11)12)3-4(8)5(9)10/h4H,3,8H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (4S)-4-amino-2,2-dimethylpentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vægt | 175.0845 |