missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4-Dimethyl-5-oxopentanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Dimethyl-5-oxopentanenitrile |
| CAS | 6140-61-0 |
| Molekylær formel | C7H11NO |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO/c1-7(2,6-9)4-3-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(CCC#N)C=O |
| IUPAC navn | 4,4-dimethyl-5-oxopentanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.16 |
| Formel vægt | 125.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?