Få mere at vide
4,4-Dimethyl-2-pyrrolidinone, 95%
Artikelnummer. 15466007
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466007 250 mg 250mg
15456007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33209.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66899-02-3 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66899-02-3
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD09864496
InChI nøgle HGVPKAGCVCGRDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 637593
IUPAC navn 4,4-dimethylpyrrolidin-2-on
SMIL CC1(CC(=O)NC1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Dimethyl-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt 38°C to 40°C
Farve Hvid til cremet
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 4,4-dimethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethylpyrrolidine-2-one, 2-pyrrolidone,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-pyrrolidone, 4,4-dimethyl-pyrrolidin-2-one, 4, 4-dimethyl-2-pyrrolidinone
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 113.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof