Få mere at vide
4,4-Dimethyl-2-pentyne, 97+%
Artikelnummer. 11328305
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328305 5 g 5g
11318305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10210.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 999-78-0 | C7H12 | 96.17 g/mol
4,4-dimethyl-2-pentyn anvendes i organometalliske reaktioner til regioselektivitet af dets indsættelse i Pd-C-bindingen af cyclopalladerede komplekser. Det bruges også til at fremstille pyrimidin-dion ved at reagere med isocyanat i nærvær af nikkel/N-heterocyklisk carben.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4-dimethyl-2-pentyn anvendes i organometalliske reaktioner til regioselektivitet af dets indsættelse i Pd-C-bindingen af cyclopalladerede komplekser. Det bruges også til at fremstille pyrimidin-dion ved at reagere med isocyanat i nærvær af nikkel/N-heterocyklisk carben.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 999-78-0
Molekylær formel C7H12
Molekylvægt (g/mol) 96.17
MDL nummer MFCD00041613
InChI nøgle FOALCTWKQSWRST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4,4-dimethyl, acmc-20amsk, t-butylmethylacetylene, propyne, 1-tert-butyl, 2,2-dimethyl-3-pentyne, 4,4-dimethyl-pent-2-yne, tert-c4h9 c.$.cch3, tert-butylmethylacetylene, 4,4-dimethyl-2-pentyne,
PubChem CID 136786
IUPAC navn 4,4-dimethylpent-2-yn
SMIL CC#CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Dimethyl-2-pentyne
Tæthed 0.718
Kogepunkt 82°C
Flammepunkt −10°C (14°F)
Lugt Petrol-like
Lineær formel (CH3)3CC≡CCH3
Brydningsindeks 1.4085
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1733540
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 96.17
Procent renhed ≥97%