Få mere at vide
4,4-dimethyl-2-pentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11984821 25 g 25g
11964821 5 g 5g
11904831 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11984821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159710250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-50-1 | C7H14O | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-50-1
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
InChI nøgle AZASWMGVGQEVCS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11546
IUPAC navn 4,4-dimethylpentan-2-on
SMIL CC(=O)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4-Dimethyl-2-pentanone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8040g/mL
Kogepunkt 125.0°C to 130.0°C
Flammepunkt 18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCH2COCH3
Brydningsindeks 1.4025 to 1.4045
Mængde 25 g
Beilstein 01,702
Specifik vægtfylde 0.804
Synonym 4,4-dimethyl-2-pentanone, 2-pentanone, 4,4-dimethyl, methyl neopentyl ketone, neopentyl methyl ketone, methyl neoamyl ketone, 4,4-dimethyl-pentan-2-one, 2-pentanone,4,4-dimethyl, acmc-1awgm, neo-c5h11coch3
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4-Dimethyl-2-pentanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.