Få mere at vide
4,4-Dimethyl-2-oxazoline, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 30093-99-3 |
| Tæthed | 0.94 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 99°C to 100°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00014507 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | 4,4-Dimethyl-2-oxazoline, 4,4-Dimethyl-2-oxazoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.13 |
| Grad | Research |