Få mere at vide
4,4-Dimethyl-2-oxazolin, 98%
Artikelnummer. 10313872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10313872 10 g Glasflaske 10g
11976821 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10313872 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 355270100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30093-99-3 | C5H9NO | 99,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30093-99-3
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00014507
InChI nøgle KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-2-oxazoline, 4,4-dimethyloxazoline, 4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl, 4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, pubchem19647, acmc-1cjzq, koamxhrrvfdwrq-uhfffaoysa, 4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-5-yl
PubChem CID 121630
SMIL CC1(C)COC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4-Dimethyl-2-oxazoline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 99.0°C to 100.0°C
Flammepunkt 1°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4190 to 1.4240
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 0.94
IUPAC navn 4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol
Formel vægt 99.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.