Få mere at vide
4,4-Dimethyl-2-oxazolin, 98%
Beskrivelse
4,4-dimethyl-2-oxazolin bruges i fiktionaliseringen af en ikke-aktiveret carbon-hydrogen-binding.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
fiktionalisering af en ikke-aktiveret carbon-hydrogen-binding.
Opløselighed Hydrolyserer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Dimethyl-2-oxazoline |
| Tæthed | 0.94 |
| Kogepunkt | 99 °C til 100 °C |
| Flammepunkt | 1 °C (33 °F) |
| Brydningsindeks | 1.419 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1209606 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyserer med vand. |
| Mehr anzeigen |