Få mere at vide
4,4-Dimethyl-2-oxazolin, 98%
Artikelnummer. 11480543
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480543 5 g 5g
11490543 25 g 25g
11400553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480543 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12670.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 30093-99-3 | C5H9NO | 99,13 g/mol
4,4-dimethyl-2-oxazolin bruges i fiktionaliseringen af en ikke-aktiveret carbon-hydrogen-binding.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4,4-dimethyl-2-oxazolin bruges til
fiktionalisering af en ikke-aktiveret carbon-hydrogen-binding.
Opløselighed Hydrolyserer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30093-99-3
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00014507
InChI nøgle KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-2-oxazoline, 4,4-dimethyloxazoline, 4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl, 4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, pubchem19647, acmc-1cjzq, koamxhrrvfdwrq-uhfffaoysa, 4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-5-yl
PubChem CID 121630
IUPAC navn 4,4-dimethyl-5H-1,3-oxazol
SMIL CC1(C)COC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Tæthed 0.94
Kogepunkt 99°C to 100°C
Flammepunkt 1°C (33°F)
Brydningsindeks 1.419
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1209606
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes with water.
Formel vægt 99.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Dimethyl-2-oxazoline