Få mere at vide
4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312112
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30312112 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30312112 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC12728100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone
CAS 26654-39-7
Analyt- eller komponentnavne 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C5 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone, 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone (ACI), 4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one, NSC 48911
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c1-5(2)3-8-4(7)6-5/h3H2,1-2H3,(H,6,7)
SMIL CC1(C)COC(=O)N1
IUPAC navn 4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 115.063 g/mol