Få mere at vide
4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 26654-39-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C5 H9 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone, 4,4-Dimethyl-2-oxazolidinone (ACI), 4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one, NSC 48911 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c1-5(2)3-8-4(7)6-5/h3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC1(C)COC(=O)N1 |
| IUPAC navn | 4,4-dimethyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Vis mere |