Få mere at vide
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 97%
Artikelnummer. 10471501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10471501 5 g Glasflaske 5g
10697294 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10471501 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 319540050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Add to basket
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1073-13-8
Molekylær formel C8H12O
Molekylvægt (g/mol) 124.18
MDL nummer MFCD00009695
InChI nøgle HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
IUPAC navn 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-on
SMIL CC1(C)CCC(=O)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4, 4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 72,0 °C til 73,5 °C (20,0 mmHg)
Flammepunkt 64 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C6H6(=O)
Brydningsindeks 1,4710 til 1,4740
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.94
Formel vægt 124.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske