Få mere at vide
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 96%
Artikelnummer. p-7049645
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11450490
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 017162.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073-13-8
Molekylær formel C8H12O
Molekylvægt (g/mol) 124.18
MDL nummer MFCD00009695
InChI nøgle HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
IUPAC navn 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-on
SMIL CC1(C)CCC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Tæthed 0.944 g/mL
Kogepunkt 73°C to 74°C (14 mmHg)
Flammepunkt 64°C (148°F)
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 124.18
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske